Imprimer
Tanin 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 185 EUR
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
Tanin 95%
Tanin
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Point de fusion: 218 °C (déc.)
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %