Imprimer
Tween® 20 (Polysorbate)
Fournisseur: Roth Carl
9127.1 9127.2
ROTH9127.1EA 0 EUR
ROTH9127.1 ROTH9127.2
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3