Imprimer
L(+)-Asparagine monohydraté
Fournisseur: Serva
14110.02 14110.03 14110.04
SERA14110.02EA 0 EUR
SERA14110.02 SERA14110.03 SERA14110.04
L(+)-Asparagine monohydraté
L(+)-Asparagine monohydraté
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837