Imprimer
L(+)-Asparagine monohydraté ≥99.0% (base substance sèche) pour biochimie pH 4.0 - 5.5 (20 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.01566.0100 1.01566.1000 1.01566.9010
1.01566.0100EA 84.6 EUR
1.01566.0100 1.01566.1000 1.01566.9010
L(+)-Asparagine monohydraté ≥99.0% (base substance sèche) pour biochimie pH 4.0 - 5.5 (20 g/l, H₂O, 20 °C), Millipore®
L(+)-Asparagine monohydraté
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150.13 g/mol
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance) ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance white to almost white crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (20 g/l, CO₂-free water) clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 100 g/l, hydrochloric acid 3 mol/l, calc. on dried substance) +33.7 to +36.0
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.001 %
Co (Cobalt) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
NH4 (Ammonium) ≤ 0.01 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %
Aspartic acid ≤ 0.5 %
other foreign amino acids ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances ≤ 0.1 %
Loss on drying (130 °C, 3 h) 10.5 - 12.5 %