Imprimer
L(+)-Asparagine monohydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A15012.0E A15012.22 A15012.36
A15012.0EEA 696 EUR
A15012.0E A15012.22 A15012.36
L(+)-Asparagine monohydraté ≥98%
L(+)-Asparagine monohydraté
Purity: 98+% CAS No.: 5794-13-8 Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O Formula Weight: 150.14 (132.12anhy) Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 5767869 Merck Reference: 14,837 Optical Rotation: +31° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00151038
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Densité: 1,543
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,837