Imprimer
Tween® 80 (Polysorbate), Proteomics grade
Fournisseur: VWR Chemicals
0442-1LEA 80.5 EUR
0442-1L 0442-4L
Tween® 80 (Polysorbate), Proteomics grade
Tween® 80 (Polysorbate)
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase None
Heavy metals <0.001%
Hydroxyl number 65 − 80
Identification Pass
Moisture (KF) 3.0%
Protease None
Residue on ignition 0.25%
RNase None
Specific gravity 1.06 − 1.09
Viscosity 300 − 500 centistokes