Imprimer
TRITON™ X-100, Qualité Réactif pour biochimie
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0694-1LEA 137 EUR
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100, Qualité Réactif pour biochimie
TRITON™ X-100
Produit non ionique, ne contenant pas de charge (polyoxyéthylènes ou alkylglucosides). Les détergents non-ioniques conviennent parfaitement pour la solubilisation des protéines membranaires sans affecter l'activité biologique. Ces détergents non dénaturants et plus doux sont parfaits pour l'étude de la conformation et de la fonction des protéines car ils permettent de garder intactes les structures secondaires et tertiaires. Les détergents non ioniques séparent efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes.
Point d'ébullition: >200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 251 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8
Color (APHA) ≤100