Imprimer
Polyéthylèneglycol 6.000
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
0158.1 0158.2 0158.3 0158.4
ROTH0158.1EA 76.5 EUR
ROTH0158.1 ROTH0158.2 ROTH0158.3 ROTH0158.4
Polyéthylèneglycol 6.000
Polyéthylèneglycol 6.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…62 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2