Imprimer
Polyéthylèneglycol 6.000, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
26603.293EA 62 EUR
26603.293 26603.460
Polyéthylèneglycol 6.000, TECHNICAL
Polyéthylèneglycol 6.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Point d'ébullition: >250 °C
Point de fusion: 60…63 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C