Imprimer
Polyéthylèneglycol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
8.17007.5000 8.17007.9050
8.17007.5000EA 386 EUR
8.17007.5000 8.17007.9050
Polyéthylèneglycol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Polyéthylèneglycol 6.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…62 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2