Imprimer
Polyéthylèneglycol 6.000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 6,000, PEG 6000
A17541.0B A17541.0I A17541.30
A17541.0BEA 76.4 EUR
A17541.0B A17541.0I A17541.30
Polyéthylèneglycol 6.000
Polyéthylèneglycol 6.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 60-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779614
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…63 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568