Imprimer
Polyéthylèneglycol 600
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
192240010 192240051
ACRO192240010EA 87.6 EUR
ACRO192240010 ACRO192240051
Polyéthylèneglycol 600
Polyéthylèneglycol 600
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Point de fusion: 17…22 °C
Densité: 1.1265 g/cm³
Point d'éclair: 252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g