Imprimer
Polyéthylèneglycol 400, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 400
26602.290EA 38.2 EUR
26602.290 26602.460 26602.320
Polyéthylèneglycol 400, GPR RECTAPUR®
Polyéthylèneglycol 400
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400 g/mol
Point d'ébullition: >250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4…8 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 245
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Hydroxyl value 200 - 300