Imprimer
Polyéthylèneglycol 400
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B21992.0B B21992.30
B21992.0BEA 80 EUR
B21992.0B B21992.30
Polyéthylèneglycol 400
Polyéthylèneglycol 400
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4…8 °C
Densité: 1,126
Point d'éclair: 240 °C (464 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568