Imprimer
Polyéthylèneglycol 300 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 300
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07484.1000 8.07484.5000
8.07484.1000EA 56.9 EUR
8.07484.1000 8.07484.5000
Polyéthylèneglycol 300 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Polyéthylèneglycol 300
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Point de fusion: –15…–10 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2