Imprimer
Polyéthylèneglycol 20.000
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
0165.1 0165.2
ROTH0165.1EA 0 EUR
ROTH0165.1 ROTH0165.2
Polyéthylèneglycol 20.000
Polyéthylèneglycol 20.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Point de fusion: 58…63 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2