Imprimer
Polyéthylèneglycol 20.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18897.1000 8.18897.5000
8.18897.1000EA 58.4 EUR
8.18897.1000 8.18897.5000
Polyéthylèneglycol 20.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Polyéthylèneglycol 20.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Point de fusion: 58…63 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 20000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C