Imprimer
Polyéthylèneglycol 20.000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
A17925.0B A17925.30
A17925.0BEA 189 EUR
A17925.0B A17925.30
Polyéthylèneglycol 20.000
Polyéthylèneglycol 20.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder or flake Density: 1.20 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 63-66° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Densité: 1.20
Point d'éclair: 260 °C (500 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568