Polyéthylèneglycol 200
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
192210010
192210050
192210051
ACRO192210010EA
52.7
EUR
ACRO192210010
ACRO192210050
ACRO192210051
Polyéthylèneglycol 200
Polyéthylèneglycol 200
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 200 g/mol Point de fusion: –65 °C Densité: 1.125 g/cm³ Point d'éclair: 171 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081839 Numéro CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Color scale | ≤70 APHA |
Hydroxyl value | 534 to 591 mg KOH/g |