Imprimer
Polyéthylèneglycol 1.500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: PEG 1500, PEG 1,500
A16241.0B A16241.30
A16241.0BEA 71.2 EUR
A16241.0B A16241.30
Polyéthylèneglycol 1.500
Polyéthylèneglycol 1.500
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 44-48° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779609
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568