Imprimer
Polyéthylèneglycol 12.000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 12,000
42635.30 42635.A1
42635.30EA 76.3 EUR
42635.30 42635.A1
Polyéthylèneglycol 12.000
Polyéthylèneglycol 12.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: ≥240°(464°F) Physical Form: Powder Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 64-65° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 12000 g/mol
Point de fusion: 64…65 °C
Point d'éclair: >240 °C (464 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568