Imprimer
Polyéthylèneglycol 1.000
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: PEG 1,000, PEG 900-1100
0150.1 0150.2
ROTH0150.1EA 0 EUR
ROTH0150.1 ROTH0150.2
Polyéthylèneglycol 1.000
Polyéthylèneglycol 1.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…40 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651