Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
44187.H9
44187.J5
44187.H9EA
278
EUR
44187.H9
44187.J5
Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.017g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673110 Numéro CAS: 11106-97-1 |