Imprimer
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% aqueous solution, crystallized_4
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
Synonyms: Acrylamide- N,N'-Methylenebisacrylamide, Acrylamide-Bis
54535-1 54535-3
BMOL54535-1EA 0 EUR
BMOL54535-1 BMOL54535-3
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% aqueous solution, crystallized_4
Acrylamide : Bisacrylamide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1 III