Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
13967.H4
13967.H9
13967.H4EA
129
EUR
13967.H4
13967.H9
Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈1.86g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673110 Numéro CAS: 11106-97-1 |