Imprimer
L(+)-Acide lactique ∼85 - 90% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17268.0E A17268.22 A17268.36
A17268.0EEA 231 EUR
A17268.0E A17268.22 A17268.36
L(+)-Acide lactique ∼85 - 90% en solution aqueuse
L(+)-Acide lactique
CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4270 Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 18° Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 Optical Rotation: -13° (c=2.5 in 1N NaOH) MDL No.: MFCD00064266
Formule: C₃H₆O₃
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,209
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 14,5337