Imprimer
Acide lactique ≥80%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
8460.1 8460.2
ROTH8460.1EA 0 EUR
ROTH8460.1 ROTH8460.2
Acide lactique ≥80%
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
Point d'ébullition: 122 °C (20 hPa)
Densité: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0