Imprimer
Amidon (du blé), Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.11685.1000 1.11685.0250
1.11685.1000EA 66.5 EUR
1.11685.1000 1.11685.0250
Amidon (du blé), Millipore®
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6