Imprimer
Amidon (de maïs)
Fournisseur: Roth Carl
9444.1 9444.2
ROTH9444.1EA 0 EUR
ROTH9444.1 ROTH9444.2
Amidon (de maïs)
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6