Imprimer
Amidon soluble
Fournisseur: Roth Carl
4701.1 4701.2
ROTH4701.1EA 0 EUR
ROTH4701.1 ROTH4701.2
Amidon soluble
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878