Imprimer
Amidon soluble (de la patate), TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
21152.234EA 51.4 EUR
21152.234 21152.291
Amidon soluble (de la patate), TECHNICAL
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Water Max. 20.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm