Imprimer
Amidon, hydrolysé acc. Smithies
Fournisseur: Serva
35370.01 35370.02 35370.03
SERA35370.01EA 0 EUR
SERA35370.01 SERA35370.02 SERA35370.03
Amidon, hydrolysé acc. Smithies
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6