Imprimer
Agarose
Fournisseur: Roth Carl
6351.1 6351.2 6351.4
ROTH6351.1EA 0 EUR
ROTH6351.1 ROTH6351.2 ROTH6351.4
Agarose
Agarose
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM