Imprimer
Agarose 15, Electran pour l'électrophorèse
Fournisseur: VWR Chemicals
443023REA 122 EUR
443023R 443025T 443024S
Agarose 15, Electran pour l'électrophorèse
Agarose
Le système Agarose 15 est parfaitement adapté à une large gamme d'applications générales dans l'électrophorèse des protéines et l'immunoélectrophorèse. L'électro-osmose est moyenne et la résistance au gel est élevée.
  • DNase et RNase free
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Gel strength (1.5 %; water) Min. 1800 g/cm²
Gelling temperature (1,5 %; water) Passes test
Electroendosmosis (-Mr) 0.15 - 0.19
Sulphates Max. 0.20 %
Residue on ignition Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %