Imprimer
Agarose 25, Electran Electrophoresis
Fournisseur: VWR Chemicals
442492PEA 285 EUR
442492P 442494R
Agarose 25, Electran Electrophoresis
Agarose
Le système Agarose 25 est parfaitement adapté à une large gamme de techniques d'électrophorèse des protéines. Il est particulièrement recommandé pour l'immunoélectrophorèse croisée : l'électro-osmose élevée permet d'optimiser le positionnement pendant le contact anticorps/antigène.
  • DNase et RNase free
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Electroendosmosis (-Mr) 0.23 0.26
Gel strength (1,5 %; water) Min. 650 g/cm²
Gelling temperature (1,5 %; water) 34.5 37.5 °C
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Moisture Max. 10 %