Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade Electrophoresis
Fournisseur: VWR Chemicals
438792UEA
196
EUR
438792U
438795A
Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade Electrophoresis
Agarose
Agarose de qualité ADN convenant à la plupart des séparations d'ADN en routine. Pour les applications nécessitant une spécification plus stricte, utilisez l'agarose de qualité biologie moléculaire.
- DNase et RNase free
Point de fusion:
60…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081294 Numéro CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Résultats des tests de spécification
DNA binding | Passes test |
Electroendosmosis (-Mr) | 0,08 - 0,11 |
Gelling temperature (1.5 %; water) | 34 - 37°C |
Gel strength (1.5 %; water) | Min. 2300 g/cm² |
Ignition residue | Max. 1.0 % |
Loss on drying | Max. 10.0 % |