Agar Cell culture_plant_tested
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Agar Agar
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
H26724.0EEA
1280
EUR
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
Agar Cell culture_plant_tested
Agar
CAS No.: 9002-18-0
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,184
MDL No.: MFCD00081288
Point de fusion:
90 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081288 Numéro CAS: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 14,184 |