Imprimer
Cellulose MN 2100 adsorbants pour chromatographie sur colonne
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Synonyms: Microcrystallinecellulose
815060.1 815060.5
MANA815060.1EA 50.7 EUR
MANA815060.1 MANA815060.5
Cellulose MN 2100 adsorbants pour chromatographie sur colonne
Cellulose
Native fibrous cellulose, purified grade (washed with different eluents) with average degree of polymerization 620–680.
  • For separation of hydrophilic substances
  • Fiber length (85%): 20 to 75 μm
  • Specific surface according to Blaine ~5500 cm²/g
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3 g/mol
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Residue on Ignition <10000 ppm
Fe <2 ppm
Cu <1 ppm
P <2 ppm
Dichloromethane Extract <0.15%