Imprimer
Cellulose MN 100 adsorbants pour chromatographie sur colonne
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
815050.1 815050.25 815050.5
MANA815050.1EA 27 EUR
MANA815050.1 MANA815050.25 MANA815050.5
Cellulose MN 100 adsorbants pour chromatographie sur colonne
Cellulose
Native fibrous cellulose with an average degree of polymerisation 620 to 680.
  • For separation of hydrophilic substances
  • Fiber length (85%): 20 to 100 μm
  • Specific surface according to Blaine ~6500 cm²/g
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Residue on Ignition <10000 ppm
Fe <20 ppm
Cu <5 ppm
P <7 ppm
Dichloromethane Extract <0.20%