Imprimer
Cellulose, microcristallin ∼ Ø 90 µm, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Microcrystallinecellulose
382312500 382310010 382310050 382310250
ACRO382312500EA 69.5 EUR
ACRO382312500 ACRO382310010 ACRO382310050 ACRO382310250
Cellulose, microcristallin ∼ Ø 90 µm, très pur
Cellulose
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Particle size ≥70 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7