Imprimer
Gentamicine, sulfate (sel)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A1492.0005 A1492.0025
A1492.0005EA 47.5 EUR
A1492.0005 A1492.0025
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicine, sulfate (sel)
Point de fusion: 218…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403