Imprimer
L(-)-Xylose ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B21622.06 B21622.14 B21622.22
B21622.06EA 50.5 EUR
B21622.06 B21622.14 B21622.22
L(-)-Xylose ≥99%
L(-)-Xylose
Purity: 99% CAS No.: 609-06-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1723080
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…151 °C
Densité: 1.525
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151096
Numéro CAS: 609-06-3
EINECS: 210-174-1