Imprimer
D(-)-Fructose, Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.04007.0250 1.04007.1000
1.04007.0250EA 40.9 EUR
1.04007.0250 1.04007.1000
D(-)-Fructose, Millipore®
D(-)-Fructose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM