Imprimer
D(+)-Mannose
Fournisseur: Molekula
17575747-500G 17575747-100G
MOLE17575747-500GEA 0 EUR
MOLE17575747-500G MOLE17575747-100G
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133 °C
Densité: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064122
Numéro CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772