Imprimer
D(+)-Saccharose ≥99.9% (par HPLC), Bioréactif ultra-pur pour la centrifugation par paliers de densité, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
4097-04EA 0 EUR
4097-04 4097-07
D(+)-Saccharose ≥99.9% (par HPLC), Bioréactif ultra-pur pour la centrifugation par paliers de densité, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
D(+)-Saccharose
Sucrose for Density Gradient Centrifugation and Molecular Biology Applications.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
Clarity and Color of Solution Passes Test
Clarity of Solution Passes Test
Glucose ≤0.1 %
Total of Copper, Iron and Lead ≤5 ppm
Assay (C₁₂H₂₂O₁₁) (by HPLC) ≥99.9 %