Imprimer
D(+)-Octaacétate de saccharose 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
419790010 419792500 419790051
ACRO419790010EA 130 EUR
ACRO419790010 ACRO419792500 ACRO419790051
D(+)-Octaacétate de saccharose 98%
D(+)-Octaacétate de saccharose
Formule: C₂₈H₃₈O₁₉
MW: 678.6 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (1 mmHg)
Point de fusion: >78 °C
Densité: 1.28 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006623
Numéro CAS: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥78 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance)