Imprimer
Acide D-gluconique 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
A16806.0F A16806.AP
A16806.0FEA 78.8 EUR
A16806.0F A16806.AP
Acide D-gluconique 50% en solution aqueuse
Acide D-gluconique
CAS No.: 526-95-4 Molecular Formula: C6H12O7 Formula Weight: 196.16(anhy) Refractive Index: 1.4180 Beilstein Reference: 1726055 Merck Reference: 14,4456 Optical Rotation: +10° (neat) UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004240
Formule: C₆H₁₂O₇
MW: 196.16 g/mol
Point d'ébullition: 674
Densité: 1.234
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004240
Numéro CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
ONU: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,4456