Imprimer
D(+)-Tréhalose dihydraté
Fournisseur: Serva
36770.02 36770.03
SERA36770.02EA 44 EUR
SERA36770.02 SERA36770.03
D(+)-Tréhalose dihydraté
D(+)-Tréhalose dihydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071594
Numéro CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM