Imprimer
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore (≥46,5% BF₃)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
41796.22 41796.36
41796.22EA 53.2 EUR
41796.22 41796.36
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore (≥46,5% BF₃)
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore
CAS No.: 109-63-7 Molecular Formula: C4H10BF3O Formula Weight: 141.93 Flash Point: 47°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 1.130 Refractive Index: 1.3440 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Acrid Melting Point: -60° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 3909607 Merck Reference: 14,1350 UN No.: 2604 MDL No.: MFCD00013194 Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Formule: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.130
Point d'éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013194
Numéro CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
ONU: 2604
ADR: 8 I
Merck Index: 14,1350