Imprimer
Benzalkonium chlorure
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
14520.02 14520.03
SERA14520.02EA 0 EUR
SERA14520.02 SERA14520.03
Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
ONU: 2923
ADR: 8 III